AMAB91815
Anti-MCAM antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12855, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
CD146,HEMCAM,MelCAM,METCAM,MUC18
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL12855, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MCAM(4162)
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Szekvencia
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1