Fontos dokumentumok
SAB5701928
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MLKL-S454 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
0.464 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer454)
Géninformáció
Általános leírás
This gene belongs to the protein kinase superfamily. The encoded protein contains a protein kinase-like domain; however, is thought to be inactive because it lacks several residues required for activity. This protein plays a critical role in tumor necrosis factor (TNF)-induced necroptosis, a programmed cell death process, via interaction with receptor-interacting protein 3 (RIP3), which is a key signaling molecule in necroptosis pathway. Inhibitor studies and knockdown of this gene inhibited TNF-induced necrosis. High levels of this protein and RIP3 are associated with inflammatory bowel disease in children. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
Immunogen
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S454 of human MLKL.
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1