Fontos dokumentumok
SAB5701491
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
2.05 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MOG(4340)
Általános leírás
The product of this gene is a membrane protein expressed on the oligodendrocyte cell surface and the outermost surface of myelin sheaths. Due to this localization, it is a primary target antigen involved in immune-mediated demyelination. This protein may be involved in completion and maintenance of the myelin sheath and in cell-cell communication. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Myelin oligodendrocyte glycoprotein
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1