Fontos dokumentumok
SAB5701118
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM5 antibody produced in mouse
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
mouse, human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
2.17 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CEACAM5(1048)
Általános leírás
This gene encodes a cell surface glycoprotein that represents the founding member of the carcinoembryonic antigen (CEA) family of proteins. The encoded protein is used as a clinical biomarker for gastrointestinal cancers and may promote tumor development through its role as a cell adhesion molecule. Additionally, the encoded protein may regulate differentiation, apoptosis, and cell polarity. This gene is present in a CEA family gene cluster on chromosome 19. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogén
Recombinant protein of human CEACAM5
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)