MABT65
Anti-CEACAM1 Antibody, clone 4D1/C2
clone 4D1/C2, from mouse
Szinonimák:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4D1/C2, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CEACAM1(634)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect CEACAM1 in human granulocyte lysate (Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect CEACAM1 in human granulocytes by FACS analysis (Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Cél megnevezése
Bands are usually observed at ~120-160 kDa, resulting from different glycosylations (Lauke, H., et al. (2004). Mol. Hum. Reprod. 10(4):247-252).
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HepG2 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1