Merck
Összes fotó(8)
Fontos dokumentumok
SAB5701058
Sigma-Aldrich
Anti-KLF4 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.2 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KLF4(9314)
Általános leírás
This gene encodes a protein that belongs to the Kruppel family of transcription factors. The encoded zinc finger protein is required for normal development of the barrier function of skin. The encoded protein is thought to control the G1-to-S transition of the cell cycle following DNA damage by mediating the tumor suppressor gene p53. Mice lacking this gene have a normal appearance but lose weight rapidly, and die shortly after birth due to fluid evaporation resulting from compromised epidermal barrier function. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human KLF4
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1