ZRB2377
Anti-p-PKCβ (Ser660) Antibody, clone 2C11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Anti-Ly-6C1 Antibody, clone 2H5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, EC:2.7.11.13, PKC-B, PKC-beta, Protein kinase C beta type
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C11, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 76.87 kDa
observed mol wt ~77 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, monkey
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat, rabbit, bovine, human
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... PRKCB(5579)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKC β phosphorylated on serine 660 in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/mL; 20 min).
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-PKC β (Ser660) peptide with a KD of 9.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/mL; 20 min) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-PKCβ (Ser660) in serum starved NIH3T3 cells treated with phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; 400 ng/ml) for 20 min.).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1