Fontos dokumentumok
SAB5701218
Sigma-Aldrich
Anti-Arginase 2 (ARG2) antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, human, mouse
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... Arg2(384)
Általános leírás
Arginase catalyzes the hydrolysis of arginine to ornithine and urea. At least two isoforms of mammalian arginase exists (types I and II) which differ in their tissue distribution, subcellular localization, immunologic crossreactivity and physiologic function. The type II isoform encoded by this gene, is located in the mitochondria and expressed in extra-hepatic tissues, especially kidney. The physiologic role of this isoform is poorly understood; it is thought to play a role in nitric oxide and polyamine metabolism. Transcript variants of the type II gene resulting from the use of alternative polyadenylation sites have been described.
Immunogén
Recombinant protein of human Arginase 2 (Arginase 2 (ARG2)).
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)