SAB5700388
Anti-Phospho-HER2/ERBB2-Y1221/1222 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CD340, ERBB2, ErbB2, HER-2, HER-2/neu, HER2, HER2/ErbB2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, TKR1, erb-b2 receptor tyrosine kinase 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
134
136
137
62
70
97
faj reaktivitás
human
koncentráció
5.8 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1221/pTyr1222)
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1