06-847
Anti-EGFR Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, hamster, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
hamster ... Egfr(100774580)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
4 µg of a previous lot immunoprecipitated the EGFR from 500 µg of a 3T3/A31 RIPA cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:500 Dilution of this antibody detected EGFR in human placenta tissue sections.
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected the EGFR from a mouse 3T3/A31 RIPA cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw,
and prior to removing the cap, centrifuge the
vial and gently mix the solution.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1