MAB4708
Anti-Caspase 8 Antibody, clone 1-1-37
clone 1-1-37, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
MACH1, FLICE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1-1-37, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
Not specified
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP8(841)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2