Fontos dokumentumok
SAB56000339
Sigma-Aldrich
Anti-Clusterin Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM437, affinity purified immunoglobulin
Szinonimák:
Aging-associated gene 4 protein, Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM437, monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:100- 1:400
western blot: 1:1000-1:2000
citations:
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM437, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100- 1:400
western blot: 1:1000-1:2000
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This antibody reacts to human Clusterin.
Immunogén
A peptide corresponding to the C-terminus of Clusterin
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)