SAB4700998
Monoclonal Anti-Clusterin antibody produced in mouse
clone Hs-3
Szinonimák:
CLI, CLU, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40, NA1/NA2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Hs-3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
elérési szám
NM_001831
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLU(1191)
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg