AB3442
Anti-CREB Antibody, pSer133
serum, Chemicon®
Szinonimák:
CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, monkey, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CREB1(1385)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1