Fontos dokumentumok
SAB5200186
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Grp78 antibody produced in mouse
clone 3G12-1G11, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-AL022860, Anti-Endoplasmic reticulum lumenal, Anti-HSPA5, Anti-Heat shock 70 kDa protein 5, Anti-MIF2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G12-1G11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 70 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Egyediség
Detects a protein with a mass of ~78kDa corresponding to GRP78
Immunogen
Full-length recombinant rat GRP78
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1