Fontos dokumentumok
SAB4701072
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45-APC antibody produced in mouse
clone 2D1
Szinonimák:
L-CA, LCA, Leukocyte common antigen, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
klón:
2D1, monoclonal
technika/technikák:
flow cytometry: 10 μL
citations:
biológiai forrás
mouse
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
flow cytometry: 10 μL
elérési szám
NP_002829.2
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTPRC(5788)
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody 2D1 reacts with all alternative forms of human CD45 antigen (Leukocyte Common Antigen), a 180-220 kDa single chain type I transmembrane protein expressed at high level on all cells of hematopoietic origin, except from erythrocytes and platelets.
The previously assigned protein identifier X6R433 has been merged into P08575. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogén
Human peripheral blood mononuclear cells
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)