Fontos dokumentumok
SAB4701041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFalpha antibody produced in mouse
clone MAb1
Szinonimák:
DIF, TNFA, TNLG1F
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
MAb1, monoclonal
technika/technikák:
western blot: 1 μg/mL
citations:
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MAb1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
elérési szám
BC028148
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody MAb1 recognizes human 17-26 kDa cytokine TNF-alpha (tumor necrosis factor alpha).
Immunogén
Recombinant human TNF-alpha
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)