SAB4701040
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse
clone Bu20a
Szinonimák:
5-bromodeoxyuridine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Bu20a, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)