Fontos dokumentumok
SAB4700934
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD222/IGF2 receptor/CIMPR antibody produced in mouse
clone MEM-238
Szinonimák:
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
mouse
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-238, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
nonhuman primates, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 4 μg/mL
elérési szám
P11717
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IGF2R(3482)
Általános leírás
The antibody MEM-238 recognizes an epitope between amino acids 192-697 of CD222 (IGF2 receptor), a ubiquitously expressed 250 kDa multifunctional type I transmembrane protein. The majority of CD222 is found in the late endosomal/prelysosomal compartment, 5-10% in the plasma membrane and the truncated (220 kDa) form of CD222 is present in human and bovine serum.
Immunogen
Recombinant Vaccinia virus encoding CD222.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg