Fontos dokumentumok
SAB4200087
Anti-Dicer antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Dicer1, Anti-Endoribonuclease Dicer, Anti-HERNA, Anti-Helicase with RNase motif
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~218 kDa
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 3-6 μg/mL using HeLa cell lysates
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescent staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)