Fontos dokumentumok
SAB4700894
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD197 antibody produced in rat
clone 4B12
Szinonimák:
CC-CKR-7, CCR7, EBI1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
klón:
4B12, monoclonal
faj reaktivitás:
mouse
citations:
technika/technikák:
flow cytometry: 2 μg/mL
biológiai forrás
rat
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4B12, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
elérési szám
NM_001301713.1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ccr7(12775)
Related Categories
Általános leírás
The rat monoclonal antibody 4B12 recognizes murine CD197 / CCR7 (chemokine receptor 7), a 43 kDa G-protein-coupled receptor for chemokines CCL19 and CCL21.
Immunogén
Murine CD197-transfected RBL-2H3 cells
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)