SAB4700625
Monoclonal Anti-CD24-PE antibody produced in rat
clone SN3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD24
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SN3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD24(100133941)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2