MABF151C
Anti-mouse IFN gamma, APC, clone XMG1.2 Antibody
clone XMG1.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
Szinonimák:
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
XMG1.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ifng(15978)
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IFN gamma in one million C57Bl/6 splenocytes.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg