MABF155D
Anti-CD44, (human/mouse), FITC, clone IM7 Antibody
clone IM7, from rat, FITC conjugate
Szinonimák:
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III), GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24 (Ly-24), Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I), CD44
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IM7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2bκ
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg