Fontos dokumentumok
SAB4700623
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD24 antibody produced in mouse
clone SN3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD24
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SN3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Általános leírás
The antibody SN3 reacts with CD24, a 35-45 kDa heavily glycosylated cell surface antigen. CD24 is expressed by granulocytes, B lymphocytes and by some activated T cells and T cell malignancies. It is not expressed on human thymocytes.
Immunogen
Glycoproteins purified from human NALM-1 cell line
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2-8 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.