Fontos dokumentumok
SAB4700433
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD99 antibody produced in mouse
clone MEM-131, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD99R
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
klón:
MEM-131, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
4
technika/technikák:
flow cytometry: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-131, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgM
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD99(4267)
Általános leírás
The antibody MEM-131 reacts with CD99R, an epitope restricted to a subset of CD99 molecule expressed on myeloid cells, NK cells and T lymphocytes.
Immunogén
HPB-ALL human peripheral blood leukemia T-cell line
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)