WH0007345M1
Monoclonal Anti-UCHL1 antibody produced in mouse
clone 1B8-4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-PARK5, Anti-PGP9.5, Anti-ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B8-4D2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UCHL1(7345)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MQLKPMEINPEMLNKVLSRLGVAGQWRFVDVLGLEEESLGSVPAPACALLLLFPLTAQHENFRKKQIEELKGQEVSPKVYFMKQTIGNSCGTIGLIHAVANNQDKLGFEDGSVLKQFLSETEKMSPEDRAKCFEKNEAIQAAHDAVAQEGQCRVDDKVNFHFILFNNVDGHLYELDGRMPFPVNHGASSEDTLLKDAAKVCREFTEREQGEVRFSAVALCKAA