Fontos dokumentumok
SAB4501469
Sigma-Aldrich
Anti-5-HT-1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
5-HT-1A, 5-HT1A, 5-hydroxytryptamine receptor 1A, G-21, Serotonin receptor 1A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 46 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HTR1A(3350)
Általános leírás
Anti-5-HT-1A Antibody detects endogenous levels of total 5-HT-1A protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human 5-HT-1A.
Immunogen Range: 291-340
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Daniela Baptista-de-Souza et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 260-260 (2020-03-29)
Growing evidence suggests an important role of fluoxetine with serotonin 5-HT1A and 5-HT2C receptors in the modulation of emotion and nociception in brain areas such as the amygdala and periaqueductal gray (PAG). Acute fluoxetine impairs 5-HT2C (but not 5-HT1A) receptor