CBL1512
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD11b
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
OX-42, monoclonal
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Itgam(25021)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line.
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2