AB15810
Anti-Substance P Receptor Antibody
Chemicon®, from guinea pig
Szinonimák:
Substance-P receptor, Neurokinin-1 receptor, NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Tachykinin receptor 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
guinea pig
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TACR1(6869)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected substance P receptor in rat brain tissue sections.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:5000 dilution from a representative lot detected substance-P receptor in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1