Fontos dokumentumok
SAB4200663
Anti-Copeptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
CT-proAVP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate)
immunohistochemistry: 20 μg/mL (recommended using mouse or human kidney sections)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate (C8749).)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using human Copeptin trifluoroacetate (C8749) for coating.)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AVP(551)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)