Fontos dokumentumok
SAB4501366
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
H1F5, HIST1H1B, Histone H1.3, Histone H1.4, Histone H1.5
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, human
citations:
technika/technikák:
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 22 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIST1H1B(3009)
Related Categories
Általános leírás
Anti-Histone H1 Antibody detects endogenous levels of total Histone H1 protein.
Immunogén
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Histone H1.
Immunogen Range: 1-50
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)