MABE1885
Anti-Histone H1 Antibody, clone 1G6
clone 1G6, from mouse
Szinonimák:
H1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G6, monoclonal
faj reaktivitás
Drosophila
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot immunoprecipitated Histone H1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Iwasaki, Y.W., et. al. (2016). Mol Cell. 63(3):408-19).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H1 in Drosophila S2 cell lysate.