SAB4301270
Anti-phospho-Nuclear Receptor NR4A1 (pSer351) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
GFRP1, HMR, NAK1, NGFIB, NR4A1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
64 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
izotípus
IgG
elérési szám
NP_002126.2.
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer351)
Géninformáció
human ... NR4A1(3164)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1