SAB4501406
Anti-Nuclear Receptor NR4A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Early response protein NAK1, Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, Orphan nuclear receptor HMR, ST-59, TR3 orphan receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 64 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NR4A1(3164)
Általános leírás
Immunogén
Immunogen Range: 317-366
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)