Fontos dokumentumok
05-1946
Sigma-Aldrich
Anti-USP7 Antibody, clone 1G7
clone 1G7, from mouse
Szinonimák:
ubiquitin specific peptidase 7 (herpes virus-associated), Ubiquitin-specific-processing protease 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Herpes virus-associated ubiquitin-specific pr
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
klón:
1G7, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G7, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... USP7(7874)
Általános leírás
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 (USP7) is a ubiquitin specific protease or a deubiquitylating enzyme that cleaves ubiquitin from its substrates.[Saridakis, 2005] Since ubiquitylation (polyubiquitination) is most commonly associated with the stability and degradation of cellular proteins, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 activity generally stabilizes its substrate proteins. Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 is most popularly known as a direct antagonist of Mdm2, the E3 ubiquitin ligase for the tumor suppressor protein, p53.[Canning, 2004]
Egyediség
This antibody recognizes USP7.
Immunogén
Histadine-tagged recombinant protein corresponding to human USP7.
Alkalmazás
This Anti-USP7 Antibody, clone 1G7 is validated for use in WB, IP, IH for the detection of USP7.
Minőség
Evaluated by Western Blot in HeLa lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected USP7 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
~ 128kDa Observed
Fizikai forma
Format: Purified
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1