ABE1454
Anti-NR4A1 (Nur77)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, Early response protein NAK1, Nuclear hormone receptor NUR/77, Nur77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, ST-59, Testicular receptor 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, monkey, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NR4A1(3164)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NR4A1 (Nur77) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NR4A1 (Nur77) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1