SAB4300781
Anti-SLCO1B1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
LST-1, Liver-specific organic anion transporter 1, OATP 2, Sodium-independent organic anion-transporting polypeptide 2, Solute carrier family 21 member 6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
76 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_006437.3
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLCO1B1(10599)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1