CLS3574BC
Corning® NBS™ 384 well microplates
NBS™ (non-binding surface), white polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
Szinonimák:
384 Well Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
square white wells
white polystyrene
sterilitás
non-sterile
non-sterile
Jellemzők
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
kiszerelés
pack of 10
gyártó/kereskedő neve
Corning 3574BC
maximum térfogat
112 μL
lyukak
384 wells
hasznos térfogat
80 μL
szín
white
kötéstípus
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)