Fontos dokumentumok
SAB4700764
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSV2 gG antibody produced in mouse
clone T303, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
ICC
klón:
T303, monoclonal
faj reaktivitás:
herpes simplex virus 2
citations:
technika/technikák:
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
T303, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
herpes simplex virus 2
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The antibody T303 recognizes gG antigen of HSV2 (Herpes Simplex Virus type 2), a dsDNA virus, member of Herpesviridae family.
Immunogén
Exctract of HSV-2 infected VERO (green monkey kidney) cells.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)