SAB4300382
Anti-AR (Ab-650) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-AIS antibody produced in rabbit, Anti-DHTR antibody produced in rabbit, Anti-HUMARA antibody produced in rabbit, Anti-KD antibody produced in rabbit, Anti-androgen receptor antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~110 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(T-T-S-P-T)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AR(367)
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1