Fontos dokumentumok
H6663
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC7-97, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-HDAC7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HDAC7-97, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~105 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant protein from embryonal kidney 293T cells over-expressing human HDAC7
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
Általános leírás
Alkalmazás
- chromatin immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- ELISA
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 0.25-0.5μg/mL using cell extracts of human embryonal kidney 293T cells expressing recombinant human HDAC7
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg