Fontos dokumentumok
SAB4200875
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody, Mouse monoclonal
clone SP-10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP-10
Forma
liquid
faj reaktivitás
viral
kiszerelés
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)