Fontos dokumentumok
SAB4200846
Anti-LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone LC3C-37, purified from hybridoma cell culture, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
affinity isolated antibody
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LC3C-37, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1 for autophagosomes accumulation
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP1LC3C(440738)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)