Fontos dokumentumok
SAB4200733
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal
clone IL6-4G1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), Anti-CTL differentiation factor (CDF), Anti-Hybridoma growth factor, Anti-Interferon beta-2 (IFN-beta-2), Anti-Interleukin-6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IL6-4G1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)