HPA007047
Anti-CDH6 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-Cadherin-6 precursor antibody produced in rabbit, Anti-K-cadherin antibody produced in rabbit, Anti-Kidney-cadherin antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
immunogén szekvencia
LDRETLLWHNITVIATEINNPKQSSRVPLYIKVLDVNDNAPEFAEFYETFVCEKAKADQLIQTLHAVDKDDPYSGHQFSFSLAPEAASGSNFTIQDNKDNTAGILTRKNGYNRHEMSTYLLP
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH6(1004)
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1