Fontos dokumentumok
T5701
Anti-TSG101 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Tumor Suspectibility Gene 101
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 46 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysates of rat fibroblast Rat-1 and mouse fibroblast NIH3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using cell lysates of human A431 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)