Fontos dokumentumok
SAB4200465
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone KN-4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
KN-4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa (isoform 4)
antigen ~60 kDa (isoform 2)
antigen ~77 kDa (isoform 1)
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using SW-620 cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FERMT1(55612)
mouse ... Fermt1(241639)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)