Fontos dokumentumok
SCM123
ChondroMAX Differentiation Medium
Szinonimák:
MSC chondrocyte media, chondrocyte differentiation media, chondrogenesis media
About This Item
Javasolt termékek
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
ChondroMAX Differentiation Medium is a ready-to-use xeno-free mesenchymal stem cell chondrogenesis differentiation media. ChrondroMAX produces cells with elevated levels of sulfated proteoglycans, analyzed by Alcian-Blue staining, after 3 weeks of MSC pellet differentiation compared to other chrondrogenesis differentiation media. ChondroMAX is an excellent research tool to study chondrocyte differentiation, chondrogenesis and wound healing.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Jól jellemzett humán mesenchymális őssejtvonalak csontvelőből, zsírszövetből és köldökzsinórból, valamint szérummentes MSC expanziós és differenciálódási közegek.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.