Fontos dokumentumok
SAB4200452
Anti-ADFP / PLIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADFP-5, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Adipophilin, Plin2 Antibody, Plin2 Antibody - Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse, Anti-ADRP, Anti-Perilipin 2, Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ADFP-5, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~48 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or SH-SY5Y cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human ADFP
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLIN2(123)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)